Principaux documents
SYNH200001
Synthware aluminum heat transfer block for mini vials
1 EA
63,40 €
63,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
63,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.51
63,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
H200001
Kemtech H200001
Description générale
Synthware aluminum heat transfer block is used in place of a glass sand bath in microscale experiments. It has holes to hold 3.0 mL and 5.0 mL heavy-wall reaction vials, as well as four Craig crystallization tubes, with one holder on the top for a standard thermometer.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.