Principaux documents
55237-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Synonyme(s) :
QuEChERS
50 EA
226,00 €
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
50 EA
226,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Nom du produit
Supel QuE, Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Niveau de qualité
Composition
magnesium sulfate, 4 g
sodium bicarbonate, 5 g (Cat. No. S6014)
sodium chloride, 1 g (Cat No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Volume du tube à centrifuger
15 mL
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Description générale
La SPE dispersive (dSPE), souvent appelée "méthode QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), est une technique de préparation d'échantillons moderne qui est de plus en plus prisée dans le domaine de l'analyse multirésidus de pesticides sur les produits agroalimentaires.
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Suitable for extracting ~10 g food/agricultural sample. The citrate is used to buffer the extraction to pH 5.0 - 5.5. At this pH, most acid and base labile pesticides are. The sodium bicarbonate is used to further stablize acid labile pesticides.
Informations légales
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Mohammad Faraji et al.
Food chemistry, 240, 634-641 (2017-09-28)
A QuEChERS based methodology was developed for the simultaneous identification and quantification of acetamiprid, imidacloprid, and spirotetramat and their relevant metabolites in pistachio by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the first time. First, sample extraction was done with MeCN:citrate buffer:NaHCO
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenu apparenté
La méthode QuEChERS simplifie la purification des échantillons en vue de l'analyse des pesticides contenus dans les échantillons agro-alimentaires et agricoles.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.