Principaux documents
SLW1470/12D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
900 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1470/12D
10 EA
334,00 €
334,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
334,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
334,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1470/12D
Diam. × H
140 mm × 75 mm
Capacité
900 mL
Description générale
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.