Principaux documents
Z653772
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 2,000 mL, L × W 312 mm × 232 mm
Synonyme(s) :
1490/04
Z653772-4EA
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
Z653772-4EA
142,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1490/04
Disponibilité
available only in EU
L × l
312 mm × 232 mm
Capacité
2,000 mL
Description générale
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for numerous application:-
   - Drying powders and crystals
   - Staining and development
   - Collection of drips and spills from solution bottles
   - Gel electrophoresis and paper chromatography
   - Dissection work
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.