Principaux documents
Z231762
Duran® crystallizing dishes
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
213135906
10 EA
700,00 €
700,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
700,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
700,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
cylindrical
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213135906
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
2,000 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
190 mm
Description générale
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Caractéristiques et avantages
  • Complies with DIN 12337
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Large ground base
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences