Principaux documents
SLW1471/10M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1471/10M
10 EA
283,00 €
283,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
283,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
283,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1471/10M
Diam. × H
115 mm × 65 mm
Capacité
500 mL
Description générale
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.