Principaux documents
SLW1134/12
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1134/12
2 EA
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Joint
Joints neck (43)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated: no
without cap
baffled
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1134/12
Hauteur
222 mm
D.E. du corps
129 mm
Capacité
1,000 mL
D.I. du col
43 mm
Raccords
narrow neck
Description générale
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.