Documents
F0894
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
volume 2,000 mL
Synonyme(s) :
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
beaded neck neck
borosilicate glass
glass flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
pack of 1
Hauteur
28.5 cm
Diam. de la base
16 cm
Capacité
2000 mL
Volume
2,000 mL
Type de liaison
non-treated surface
Autres remarques
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)