Principaux documents
SLW1134/08
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1134/08
5 EA
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Joint
Joints neck (36)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated: no
without cap
baffled
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1134/08
Hauteur
138 mm
D.E. du corps
82 mm
Capacité
250 mL
D.I. du col
32 mm
Raccords
narrow neck
Description générale
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.