Principaux documents
S98168
TRIS-(2-PROPOXY-PHENYL)-BORANE, COMPOUND WITH ETHANE-1,2-DIAMINE
AldrichCPR
S98168-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S98168-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H41BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.473
Numéro MDL:
70,50 €