Principaux documents
901214
Sigma-Aldrich
1,1′-[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]bis[1,1,1-trimethylstannane]
Synonyme(s) :
2,6-Bis(trimethylstannyl)-4,8-bis(5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene, 2,6-Bis(trimethyltin)-4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene
500 MG
335,00 €
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
335,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H58S4Sn2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
904.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.23
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Sn](C)(C)(C)c1[s]c2c(c(c4[s]c(cc4c2c5[s]c(cc5)CC(CCCC)CC)[Sn](C)(C)C)c3[s]c(cc3)CC(CCCC)CC)c1
InChI
1S/C34H40S4.6CH3.2Sn/c1-5-9-11-23(7-3)21-25-13-15-29(37-25)31-27-17-19-36-34(27)32(28-18-20-35-33(28)31)30-16-14-26(38-30)22-24(8-4)12-10-6-2;;;;;;;;/h13-18,23-24H,5-12,21-22H2,1-4H3;6*1H3;;
Clé InChI
OCFFMJYHZKHRKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Haijun Bin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(14), 5085-5094 (2017-03-23)
In the last two years, polymer solar cells (PSCs) developed quickly with n-type organic semiconductor (n-OSs) as acceptor. In contrast, the research progress of nonfullerene organic solar cells (OSCs) with organic small molecule as donor and the n-OS as acceptor
Liyan Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(5), 1958-1966 (2017-01-14)
A new organic small molecule, DRTB-T, that incorporates a two-dimensional trialkylthienyl-substituted benzodithiophene core building block was designed and synthesized. DRTB-T has a band gap (E