Principaux documents
S97110
2-FLUOREN-9-YLIDENE-MALONONITRILE
AldrichCPR
S97110-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S97110-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.256
Numéro MDL:
178,00 €