MABC712
Anti-HAS2, clone 4E7 Antibody
clone 4E7, from mouse
Synonyme(s) :
Hyaluronan synthase 2, Hyaluronate synthase 2, Hyaluronic acid synthase 2, HA synthase 2, HAS2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HAS2(3037)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1;100-500 dilution from a representative lot detected HAS2 in HeLa cells.
ELISA: A representative lot detected control antigen (100 ng) and antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected HAS2 in human plasma and Jurkat lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable