Merck
69152
Disperse Blue 134
suitable for microscopy
Synonyme(s) :
1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone, Solvent Blue 36
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.40
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
238-101-9
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
mp
170-172 °C
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥400 at 587-597 nm in ethanol, ≥550 at 635-645 nm in ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)Nc1ccc(NC(C)C)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-11(2)21-15-9-10-16(22-12(3)4)18-17(15)19(23)13-7-5-6-8-14(13)20(18)24/h5-12,21-22H,1-4H3
InChI key
BLFZMXOCPASACY-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe