Principaux documents
M28200
Sigma-Aldrich
1-(Methylamino)anthraquinone
≥97.5% purity, powder or crystals
5 G
60,20 €
100 G
148,00 €
500 G
568,00 €
60,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
60,20 €
100 G
148,00 €
500 G
568,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
60,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
1-(Methylamino)anthraquinone, 97.5% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
97.5% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
faint red to very dark red
Pf
170-172 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CNc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C15H11NO2/c1-16-12-8-4-7-11-13(12)15(18)10-6-3-2-5-9(10)14(11)17/h2-8,16H,1H3
Clé InChI
SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T C Marrs et al.
Human toxicology, 3(4), 289-308 (1984-08-01)
The repeated-dose inhalation toxicity of a smoke containing a mixture of three dyes was tested in female mice, rats and guinea pigs. The green component dye (Solvent Green 3) was retained in the lungs. Particularly in the rats marked collections
Markus Lahikainen et al.
Nature communications, 9(1), 4148-4148 (2018-10-10)
A reconfigurable actuator is a stimuli-responsive structure that can be programmed to adapt different shapes under identical stimulus. Reconfigurable actuators that function without control circuitry and are fueled remotely are in great demand to devise adaptive soft robotic devices. Yet, obtaining
Questions
  1. Which solvent can be used to reconstitute item M28200, 1-(Methylamino)anthraquinone?
    1 answer
    1. It can be dissolved in acetone, ethanol, ethylene glycol ether, and linseed oil. It is slightly soluble in benzene and carbon tetrachloride, but insoluble in water.