Principaux documents
S940143
2-AMINO-6-CHLOROBENZOTHIAZOLE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S940143-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S940143-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H6Cl2N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.109
Numéro MDL:
178,00 €