Principaux documents
136085
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
99%
5 G
24,50 €
24,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
24,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
24,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
199-201 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1nc2ccc(Cl)cc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Clé InChI
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-amino-6-chloro-benzothiazole on microwave irradiation in the presence of 1-butyl-3-methylimidazolium and inorganic anions yields fluorinated benzothiazolo[2,3-b]quinazoline-2H-ones analogues[1]. It has synergistic effect on inhibitive performance of propargyl alcohol during corrosion of mild steel in boiling HCl solution[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synergistic effect of 2-amino-6-chloro-benzothiazole on inhibitive performance of propargyl alcohol during corrosion of mild steel in boiling hydrochloric acid solution.
Quraishi MA, et al.
Bulletin of Electrochemistry, 13(06), 257-259 (1997)
Greener synthesis and photo-antiproliferative activity of novel fluorinated benzothiazolo [2, 3-b] quinazolines.
Arya K, et al. et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-9 null
Jonathan R LaRochelle et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(24), 6479-6485 (2017-11-02)
The PTPN11 oncogene encodes the cytoplasmic protein tyrosine phosphatase SHP2, which, through its role in multiple signaling pathways, promotes the progression of hematological malignancies and other cancers. Here, we employ high-throughput screening to discover a lead chemical scaffold, the benzothiazolopyrimidones
Ahmed S M Al-Janabi et al.
Journal of molecular structure, 1228, 129454-129454 (2020-10-27)
New Schiff bases {N'-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene) isonicotinohydrazide (L1H), N1 -(naphthalen-1-yl)-N2 -(phenyl(pyridin-2-yl) methylidene) ethane-1,2-diamine (L2H), N-(6-chlorobenzo[d]thiazol-2-yl)-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl) methanimine (L3H)}were synthesized by reaction of 2-benzoylpyridine with different amines (2-amino-6-chlorobenzothiazole, isonicotinohydrazide and N 1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine) and characterized by 1H-NMR, 13C-NMR, IR mass spectroscopy and elemental analysis. The