Principaux documents
S926841
2,4-DIPHENYL-6-(4-METHOXYPHENYL)PYRYLIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
50MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.868
Numéro MDL:
70,50 €