902136
2,4,6-Tri-(4-fluorophenyl)pyrylium tetrafluoroborate
≥95%
Synonyme(s) :
Triphenylpyrylium photosensitizer, [T(p-F)PPT
309,00 €
About This Item
309,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
242-245 °C
Activation du photocatalyseur
465 nm
Chaîne SMILES
[B-](F)(F)(F)F.Fc1ccc(cc1)c2[o+]c(cc(c2)c4ccc(cc4)F)c3ccc(cc3)F
Clé InChI
FRADIBPDZCOIFV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable