Principaux documents
8.18238
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
5 G
87,30 €
87,30 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
87,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H17BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
207-186-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,30 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (NMR)
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
Clé InChI
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Identity (NMR, 1H): passes test
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3