Principaux documents
S885169
(3-PHENYLPROPYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S885169-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S885169-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H26BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.386
Numéro MDL:
158,00 €