Principaux documents
905283
Sigma-Aldrich
(6-Aminohexyl)triphenylphosphonium bromide hydrobromide
≥95%
Synonyme(s) :
Aminohexane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
1 G
229,00 €
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
229,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H29BrNP · xHBr
Poids moléculaire :
442.37 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
229,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Application
Mitochondria perform several functions in the cell, and dysfunction has been implicated in various organ systems and disease states, including neurodegenerative disorders and cancers. The targeting of small molecules to the mitochondria can help to probe and better understand this relationship. This aminohexane triphenylphosphine (TPP) tag is conjugated to small molecules to localize them to the mitochondria in cells where the TPP cations facilitate both cellular uptake and accumulation in the mitochondria.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Michael P Murphy
Biochimica et biophysica acta, 1777(7-8), 1028-1031 (2008-04-29)
Mitochondrial function and dysfunction contributes to a range of important aspects of biomedical research. Consequently there is considerable interest in developing approaches to modify and report on mitochondria in cells and in vivo. One approach has been to target bioactive