Principaux documents
S876178
METHYL N-CARBAMOYLCARBAMATE
AldrichCPR
S876178-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S876178-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.093
Numéro MDL:
158,00 €