Principaux documents
S836168
1,2,4-TRIAMINOBENZENE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S836168-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S836168-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H11Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.081
Numéro MDL:
158,00 €