D12384
3,3′-Diaminobenzidine
97%
Synonyme(s) :
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
175-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Clé InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Aromatic poly(imide) networks for hydrogen storage applications.
- Various derivatives of quinoxalines by condensation with diketones.
- Mesitylene-containing poly(benzimidazolium) analogs (Mes-PBI) for alkali anion-exchange membrane.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable