108898
4-Nitro-o-phenylenediamine
98%
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
199-201 °C (lit.)
Solubilité
1 N HCl: ethanol, 1:1: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Clé InChI
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves