Principaux documents
S805688
1,2-DICYCLOHEXYLETHYLENE
AldrichCPR
S805688-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S805688-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.347
Numéro MDL:
29,20 €