Principaux documents
S777528
SARCOSYL-L-PHENYLALANINE
AldrichCPR
S777528-5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S777528-5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.273
Numéro MDL:
29,20 €