Principaux documents
S7408
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.21
Beilstein:
650741
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
105-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Clé InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable