Principaux documents
S628638
3,5-BIS(FLUOROSULFONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
S628638-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S628638-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H4F2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.231
Numéro MDL:
158,00 €