Principaux documents
S565962
2-CHLORO-2-NITROPROPANE
AldrichCPR
S565962-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S565962-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.54
Numéro MDL:
110,00 €