Principaux documents
S458627
2-CYCLOHEXYLPHENOL
AldrichCPR
S458627-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S458627-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.261
Numéro MDL:
158,00 €