Principaux documents
S544086
7-HEXADECANONE
AldrichCPR
S544086-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S544086-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H32O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.433
Numéro MDL:
158,00 €