Principaux documents
S360988
2,6-DIMETHYL-10-HEXADECANONE
AldrichCPR
S360988-1G
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S360988-1G
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H36O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.487
Numéro MDL:
70,50 €