261505
Dihexyl ether
97%
81,80 €
About This Item
81,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4204 (lit.)
pb
228-229 °C (lit.)
Densité
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCOCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
BPIUIOXAFBGMNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- supported liquid membrane during hollow-fiber liquid-phase microextraction method for determination of nitrophenolic compounds from atmospheric aerosol particles[1]
- an extraction solvent to detect avermectins in stream water by hollow-fiber-assisted liquid-phase microextraction technique coupled with LC-MS/MS[2]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup