374180
2-Hexadecanone
98%
Synonyme(s) :
Methyl tetradecyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
138-140 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
43-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C16H32O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)17/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
XCXKZBWAKKPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable