Principaux documents
S528218
ALPHA-PENTYLCINNAMALDEHYDE DIETHYL ACETAL
AldrichCPR
S528218-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S528218-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.423
Numéro MDL:
110,00 €