1034498
USP
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
158,00 €
About This Item
158,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cinnamaldehyde
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
300 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
Clé InChI
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup