Principaux documents
GF14336276
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 2_kg, condition atomized
Synonyme(s) :
CU086011
1 EA
644,00 €
644,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
644,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
644,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 143-362-76
Taille max. des part.
100 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable