Principaux documents
S523933
PARA-TOLUENESULFONIC ACID (4-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.789
Numéro MDL:
Autres remarques