Principaux documents
Z323225
BRAND® wide-mouth bottles with screw cap, PTFE
capacity 100 mL
1 EA
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
109,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Joint
joint threaded neck
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 130538
Capacité
100 mL
Diam. × H
52 mm × 88 mm
D.I. du col
35 mm
Catégories apparentées
Description générale
  • BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
  • Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
  • Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outstanding chemical and thermal resistance. Sturdy, strong-walled design.
Autres remarques
BR130538 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1