Principaux documents
S490822
4-NITRO-BENZOIC ACID 2-METHYL-1,2-DIPHENYL-BUTYL ESTER
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.455
Numéro MDL:
29,20 €