Principaux documents
S509167
1-(TERT.-BUTYL)-3-NITROBENZENE
AldrichCPR
S509167-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S509167-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.221
Numéro MDL:
29,20 €