Principaux documents
S463914
2-(CARBOXYMETHYLTHIO)SUCCINIC ACID
AldrichCPR
S463914-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S463914-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H8O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.191
Numéro MDL:
110,00 €