Principaux documents
S462268
1-PHENYLCYCLOBUTANECARBONITRILE
AldrichCPR
S462268-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S462268-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.217
Numéro MDL:
158,00 €