Documents
517941
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate)
acrylonitrile ~94 wt. %
Synonyme(s) :
Acrylic acid methyl ester, polymer with acrylonitrile, Acrylonitrile-methyl acrylate copolymer, Acrylonitrile-methyl acrylate polymer, Methyl acrylate-acrylonitrile copolymer
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(CN)]x[CH2CH(CO2CH3)]y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Composition
acrylonitrile, ~94 wt. %
Chaîne SMILES 
C=CC#N.COC(=O)C=C
Catégories apparentées
Application
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) (P(AN-co-MA)) may be used to fabricate multilayer mixed matrix membranes (MMMMs) for easy separation of ethanol from an ethanol-water mixture.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Poly (vinyl alcohol) multilayer mixed matrix membranes for the dehydration of ethanol?water mixture.
Guan H M, et al.
Journal of Membrane Science , 268(2), 113-122 (2006)