Principaux documents
ALD00484
Sigma-Aldrich
Sodium 7-Chloro-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
contains ≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
500 MG
322,00 €
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
322,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12ClF2NaO2S
Poids moléculaire :
256.67
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Contient
≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
185 °C
Chaîne SMILES 
O=S(C(F)(F)CCCCCCCl)O[Na]
InChI
1S/C7H13ClF2O2S.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9,10)13(11)12;/h1-6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
LFIQXRUQAPPIPD-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.