850091P
Avanti
Liver Lyso PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P, powder
Synonyme(s) :
L-α-lysophosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
382,00 €
About This Item
382,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (850091P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (850091P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850091P
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C27H53O12P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)37-18-20(28)19-38-40(35,36)39-27-25(33)23(31)22(30)24(32)26(27)34;/h20,22-28,30-34H,2-19H2,1H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t20-,22-,23-,24+,25-,26-,27-;/m1./s1
Clé InChI
AHPIBXQPCBITBP-FJYNCLFYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques