Principaux documents
W343847
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
natural, ≥98%, FG
W343847-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
635,00 €
33,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W343847-SAMPLE-K
33,20 €
100 G
635,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.27
Numéro FEMA:
3438
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
12.063
Nomenclature NACRES :
NA.21
33,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4759 (lit.)
pb
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable; spicy; pungent; earthy; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup