Principaux documents
S38734
N-ALLYL-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
S38734-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S38734-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.285
Numéro MDL:
29,20 €